주요 문서
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩260,855
₩260,855
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩260,855
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩260,855
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
material
borosilicate glass
특징
class A
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
용량
2.0 mL
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)