주요 문서
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
PE
마개 크기
22
조인트
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
특징
class B meets ASTM E288
포장
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)