주요 문서
Z740766
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 5 mL, tol. 0.025 mL, stopper size 9, PE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PE
마개 크기
9
조인트
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
특징
class A meets DIN ISO-1042
포장
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.025 mL
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)