주요 문서
Z740715
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩84,651
₩84,651
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩84,651
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩84,651
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
포장
pkg of 1 ea
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)