주요 문서
Z740662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 3000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩148,292
₩148,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩148,292
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩148,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
flat bottom
조인트
joint: stopper10
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pkg of 1 ea
부피 측정 범위
1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
용량
3000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
기타 정보
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)