The dimensions for the 5000ml beaker are as follows:
Outer diameter (OD): 170mm
Height: 270mm
₩132,965
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
일반 설명
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객