주요 문서
Z740534
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
동의어(들):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40151500
NACRES:
NB.01
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788130
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
용적
0.0005-1 mL
중량
1.96 kg (4.32 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5 μL to 1000 μL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume
특징 및 장점
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 11 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)