주요 문서
Z723185
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 600 MHz, L 8 in.
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩358,295
₩358,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩358,295
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩358,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-1000-8
파라미터
600 MHz frequency
길이
8 in.
챔버
102 μm
동심도
102 μm
직경
5 mm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.43 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)