주요 문서
Z699004
M-TGE Broth
pack of 50 × 2 mL
동의어(들):
M-TGE Culture Broth, TGE Broth
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩179,249
₩179,249
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩179,249
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
NB.79
₩179,249
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 50 × 2 mL
제조업체/상표
Maine Mfg 10496102
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
일반 설명
All bacteria develop on TGE media and produce a range of different colored and sized colonies.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)