주요 문서
Z694320
Troemner Lab-Frame fume hood kit with stainless steel rods
8 foot, 36 in. x 86 in.
동의어(들):
laboratory clamps, laboratory support rods
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩2,479,950
₩2,479,950
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩2,479,950
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩2,479,950
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Troemner 916248
프레임 L × W
36 in. × 86 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose from four set sizes specifically designed to fit within laboratory fume hoods. Rods are made of tough stainless steel. Nickel-plated connectors and lab-frame feet are standard in all sets.
Frame: 36 x 86 in. (914 x 2184 mm)
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
  • 2 in. (51 mm) rods (qty 10)
  • 12 in. (305 mm) rods (qty 3)
  • 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
  • 36 in. (914 mm) rods (qty 8)
  • 86 in. (2184 mm) rods (qty 4)
  • Frame connectors (qty 45)
  • Rod end connectors (qty 4)
  • Lab-frame feet (qty 6)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)