주요 문서
Z693774
LabJaws hook lattice rod connector
stainless steel
동의어(들):
clamp holders, frame connectors
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩59,784
₩59,784
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩59,784
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩59,784
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
stainless steel
제조업체/상표
Troemner 916358
턱 용량
0-13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)