주요 문서
Z689866
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 3-prong
dual adjustment, extended, size L
동의어(들):
bench clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩99,673
₩99,673
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩99,673
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩99,673
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기
L
길이 × 직경
305 mm × 11 mm , arm
턱 용량
0-105 mm
프롱(prong) 너비
29 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Round extension arms allow the clamps to be rotated 360°. Extension arms allow placement of apparatus at various distances from lab frames. Supplied with vinyl and fiberglass prong covers for high temperature applications.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)