주요 문서
Z685062
Ace sparger with hose barb
L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 70-100 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩595,907
₩595,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩595,907
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩595,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 6452-16
길이 × O.D.
575 mm × 14 mm
스톱콕 크기
0-5 mm
공극 크기
70-100 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1