주요 문서
Z684813
Ace cylindrical reaction flask
capacity 2 L, 100 mm O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,652,217
₩1,652,217
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,652,217
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩1,652,217
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6518-12
용량
2 L
밸브 크기
0-10 mm , zero dead space
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)