주요 문서
Z683396
High pressure adapter for Q-Tube
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩297,395
₩297,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩297,395
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩297,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Q Labtech
파라미터
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)