주요 문서
Z681040
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 150 mL
동의어(들):
218052901
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass 3.3
round bottle
특징
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 21 805 29 01
파라미터
max. pressure (Not for use under pressure)
용량
150 mL
직경 × 높이
62 mm × 110 mm
피팅
GL 45 neck thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)