주요 문서
Z680117
BioCLAVE mini digital autoclave
volume 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
특징
CE compliant
제조업체/상표
Benchmark Scientific B4000-M-UK Plug
챔버 너비 × 길이
6.7 in. (17 cm) × 12.5 in. (31 cm)
외부 너비 × 길이 × 높이
20 in. (51 cm) × 13.5 in. (34 cm) × 12.9 in. (33 cm)
트레이 너비 × 길이
4.75 in. (12 cm) × 9.75 in. (24.8 cm)
용적
8 L
8000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 8 L BioClave Mini is pre-programmed to meet basic sterilization needs. Although the temperature can be selected at either 121 °C or 134 °C, the sterilization time is fixed. The economical BioClave Mini is the ideal choice wherever bench top sterilization is required and space is limited.
법적 정보
BioCLAVE is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)