material
aluminum plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 61001
파라미터
100-1,6000 rpm speed
너비 × 깊이 × 높이
120 mm × 140 mm × 80 mm
플레이트 직경
120 mm
교반기 용적
1-3,000 mL
중량
2 kg
전력 소비
500 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Compact, powerful and very robust magnetic stirrer with aluminium hot plate. Unbeaten space-saving and also suitable for the operation with viscous and aggressive media. Maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-stepper-motor-drive concept for mixing of solutions. Speed range 100 to 1,600 rpm, jerk-free stirring even at low speeds.
Warning LED in case of hot plate, 3 integrated over temperature protection loops against overheating.
Warning LED in case of hot plate, 3 integrated over temperature protection loops against overheating.
- Small footprint
- Maintenance-free & wear-free
- SoftStar setting for reliable, jerk-free centering of stirring bar
- Heating temp + 200°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.