주요 문서
Z678740
FORTUNA® Polyfix® bottle top dispenser with PTFE coated piston
dispensing volume 2-10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩517,752
₩517,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩517,752
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩517,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Fortuna Graf 101.071-38
dispensing volume measuring range
2-10 mL
용적
2-10 mL
피팅
GL 40
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For dispensing of weak acids and alkaline solutions
Features:
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with PP-protection against breakage
  • Coated PTFE-piston
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • FIX adapter made of PP
  • Valve block made of PP, no metal springs in the valve - no corrosion
Supplied as FORTUNA Polyfix dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)