주요 문서
Z678600
2mag MIX 15 multi position stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, UK plug
동의어(들):
induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
제품 Z678600은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel plate
특징
CE compliant
positions 15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 30015
파라미터
100-2000 rpm speed
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 245 mm × 400 mm
교반기 용적
3000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultra-flat magnetic stirrer with 15 stirring positions, up to 3,000 mL stirring volume, suitable for 15 x 250 mL beaker glasses.
Powerful 15 stirring positions, 100% maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept, extremely wide speed range of 100 to 2,000 rpm, 100% synchronized speed, jerk-free stirring even at low speeds, 4-step power settings of the stirrer, high power setting for viscous liquids and reduced power setting for long-term operation without any heating effects caused by the stirrer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)