포장
pkg of 200 mL
제조업체/상표
Plum
일반 설명
A small handy bottle containing 4.9% sterile phosphate buffer solution, which neutralizes the eye′s fluid after accidents involving acids or alkalis. The bottle is easy to take with you or can be used to refill the neutralizing eyewash station. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.