주요 문서
Z674192
Duran® amber GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles
capacity 5,000 mL, with cap
동의어(들):
1160149
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제품 Z674192은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GLS80)
무균
non-sterile
특징
graduations
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 1160149
용량
5,000 mL
경부 O.D.
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The amber Duran bottle protects media from light in the 300 - 500 nm range. This makes it particularly useful for working with light-sensitive media and long-term storage of substances.
  • UV protection up to 500 nm wavelength
  • Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
  • Special heat treatment ensures tint is durable
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)