주요 문서
Z673358
Drilled blocks for Talboys block heater
15 mL conical bottom tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩234,973
₩234,973
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩234,973
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.73
₩234,973
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
wells 12
Holds 12 x 15 mL tubes
제조업체/상표
Troemner 949131
블록(block) 길이 × 너비 × 높이
3.75 in. (9.5 cm) × 3 in. (7.6 cm) × 2 in. (5.1 cm)
웰 직경 × 깊이
17.1 mm × 44.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed from a solid anodized aluminum block, the close contact of tubes to block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Units are designed as a dry bath/incubator.
주의사항
To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)