주요 문서
Z673250
Stuart melting point tubes
Open both ends
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.79
material
soda-lime glass tube
무균
non-sterile
특징
graduations
제조업체/상표
Stuart SMP1/4
직경
1.3 mm
튜브 길이
100 mm
튜브 O.D. × I.D. × 벽 두께
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from soda glass, these tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two. Supplied in robust tube holders.
법적 정보
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)