주요 문서
Z654876
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.37 microtiter plate attachment (for VG 3.3), for 1 standard microtiter plate (continuous operation), 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩73,892
₩73,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩73,892
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.73
₩73,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3344400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Use with IKA VORTEX 3 attachment VG 3.3 (Z644795)
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)