주요 문서
Z654175
Mettler Toledo SevenGo portable pH meter
SG2-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
특징
CE compliant
재고 정보
available only in EU
available only in EU
mV 측정 범위
-1999-1999, accuracy: 1, resolution: 1
pH 측정 범위
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
온도 측정 범위
-5.0-105 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
크기
220 mm × 90 mm × 45 mm
중량
325 g
베터리 전력
4 AA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Clear display of measured values and settings
  • Continuous indication of electrode and battery status
  • Automatic endpoint and buffer recognition as well as temperature compensation
  • Data memory for 30 GLP data points
  • 3-point calibration with predefined or user-defined buffers
  • Water tight according to IP67
Supplied with a wrist strap, 4 AA batteries, operating instructions, a test certificate and a declaration of conformity
성분
meter including electrode holder
법적 정보
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)