Key Documents
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O3
CAS Number:
Molecular Weight:
418.65
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable