주요 문서
Z653004
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-5M, AC/DC input 230 V AC, volume 5 L, temp. range 20-100 °C, Makrolon bath
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
Makrolon bath
특징
CE compliant
integrated cooling coil
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ED-5M
Julabo 9116505
재고 정보
available only in EU
파라미터
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
가열기 용량
2 kw
너비 × 길이 × 높이
14 cm × 40 cm × 35 cm
bath opening W × L × depth
12 cm × 24 cm × 15 cm
용량
5 L
용적
5 L
5000 mL
중량
5.2 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)