주요 문서
Z647306
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
특징
graduations 2.0 mL
부피 측정 범위
250 mL
높이
335 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)