주요 문서
Z645761
Chemical spill bucket
동의어(들):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩358,295
₩358,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩358,295
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NB.35
₩358,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Clear-spill CK4
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW
일반 설명
Kit designed for small to medium spills, ideal for laboratories. Contains 20 pads, 3 x 8 cm by 1.2 m socks, 2 x 30 cm by 35 cm cushion, bags & ties with instructions supplied in a durable container with a snap close lid. Kit will absorb 31 litres.
PLEASE NOTE: KIT NO LONGER CONTAINS PPE
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)