주요 문서
Z645273
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 1.0, 1.0mm, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩674,062
₩674,062
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩674,062
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
₩674,062
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2939200
크기
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Alexey Veremeev et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(15) (2020-08-06)
Here we evaluated the efficacy of bone repair using various native bovine biomaterials (refined hydroxyapatite (HA), demineralised bone matrix (DBM), and purified bone collagen (COLL)) as compared with commercially available bone mineral and bone autografts. We employed a conventional critical-sized