주요 문서
Z610542
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩162,908
₩162,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩162,908
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩162,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
hexagonal glass base
특징
subdivision 5 mL
제조업체/상표
Hirschmann 223 01 90
재고 정보
not available in USA and Canada
부피 측정 범위
500 mL, accuracy: 2.5 mL
높이
390 mm
색상
blue graduations
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With spout. Conformity certified with dated batch identification. Main point ring graduation, calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T2.
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)