주요 문서
Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
동의어(들):
control unit, power bank, power unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩593,166
₩593,166
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩593,166
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩593,166
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
AC/DC 입력
100 V / 240 V, 50-60 Hz
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 90100
파라미터
120-1.200 rpm speed
너비 × 깊이 × 높이
65 mm × 50 mm × 45 mm
중량
0.50 kg
출력
10 W (stirring power)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)