주요 문서
Z567582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment grippy knobs, size L
동의어(들):
bench clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩74,095
₩74,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩74,095
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩74,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기
L
턱 용량
0-65 mm
프롱(prong) 너비
23 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)