주요 문서
Z567469
Wilmad® Suprasil EPR tubes
O.D. 5 mm, L 178 mm
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩289,275
₩289,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩289,275
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩289,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad 722-PQ-7
길이
178 mm
O.D.
5 mm
챔버
51 μm
동심도
51 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
애플리케이션
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)