주요 문서
Z567167
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow can/drum adapter
57 mm buttress thread to 2 in. NPT
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩51,359
₩51,359
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩51,359
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
₩51,359
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
일반 설명
Adapts equipment with standard tapered 2 inch NPT thread such as VerSA-Flow dispensers, pumps, faucets and other hardware to plastic or composite drums with 57 mm Buttress threads.
High density polyethylene construction.
법적 정보
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)