주요 문서
Z566853
Plas-Labs PCR UV chamber UV bulb
L 18 in.
동의어(들):
isolation chambers, pcr chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩354,134
₩354,134
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩354,134
About This Item
UNSPSC 코드:
41103406
NACRES:
NB.35
₩354,134
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Plas-Labs EL1122
기술
PCR: suitable
길이
18 in.
관련 카테고리
일반 설명
The PCR UV bulb is used in combination with the PCR UV germicidal light, Z566845, in any of the Plas-Labs PCR UV chambers.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)