주요 문서
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
동의어(들):
ECO Funnel, Funnel System
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩403,158
₩403,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩403,158
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩403,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
캡 직경
4 in.
용량
4 L
일반 설명
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1