제품 Z563080은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
AC/DC 입력
50 - 60 Hz
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Büchi 046600
재고 정보
not available in EU
파라미터
40-300 °C temp. range
±5 °C temp. stability (in oven center at 300 °C)
너비 × 높이 × 깊이
410 mm × 300 mm × 300 mm
용적
100-250 mL
중량
9.5 kg
전력 소비
450 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Small drying oven with metal housing and robust platform, a transparent sample container, suited for removing residual solvent up to a maximum temperature of 300°C. Visual monitoring of the sample chamber, graphic display with manual and programmable mode. Adjustable temperature and time control, programmable for three steps.
- Requires minimal space
- Shorter heating time
- High energy efficiency
- Steady vacuum
- No cross contamination
- Optimal visibility of the substance
- Low investment costs
- Option of keeping the sample in motion
- Output to start and stop the vacuum pump
- Working angle can be easily set from 0° to + 90°
- Temperature and time can be programmed at 3 levels
- Vacuum-proof design
- Optional ventilation with inert gas
- No cross contamination
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터