주요 문서
Z563064
Work station anti-static ionizer for Plas-Labs glove box
AC/DC input 120 V AC
동의어(들):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103406
NACRES:
NB.35
제품 Z563064은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
electrode (Thoriated tungsten)
제조업체/상표
Plas-Labs 800-AS/SPI
재고 정보
not available in EU
Overall H × W × depth
5.0 in. × 4 1/4 in. × 2 1/2 in.
중량
2 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The anti-static ionizer effectively eliminates all static charges within 36 inches of the unit and is useful in any Plas-Labs glove box or isolation chamber.
Operation is simple; place the unit on a flat surface and turn the power on.
Unit features include: ion pulse rate adjustment from 1 to 5 pulses/second, ion balance adjustment and a compact footprint. The unit is virtually maintenance free; the emitter points should be cleaned when a visual accumulation of dust or powder occurs.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)