주요 문서
Z562777
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 700 MHz, L 7 in.
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩212,135
₩212,135
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩212,135
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
₩212,135
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-1242-7
파라미터
700 MHz frequency
길이
7 in.
챔버
3.8 μm
동심도
2.5 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.43 mm , N51A glass
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
caps included.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)