주요 문서
Z561193
Accu-Safe bottle thermometer
temperature -30-0 °C, Freezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩127,890
₩127,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩127,890
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
₩127,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
Bottle liquid Propylene Glycol
특징
subdivision 0.5 °C
제조업체/상표
Thermco Products, Inc. ACCF0101S
온도 측정 범위
-30-0 °C
길이
125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thermometer is mounted in a square shaped shatter-proof plastic bottle filled with a liquid to insure accurate readings despite the opening and closing of instrument doors. The thermometers are spirit-filled, thoroughly annealed, safety-coated with PTFE, and have been tested against a standard calibrated at the National Institute of Standards and Technology (NIST).
The bottle has a double magnet attached on one side so it can be affixed to the walls or doors of instruments to reduce space and breakage problems.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)