주요 문서
Z557854
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® temperature controller for ceramic top hotplate stirrer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
온도 측정 범위
accuracy: 1 °C
일반 설명
The digital temperature controller has fuzzy logic control which provides constant feedback to hot plate to ensure perfect temperature control of the medium without overshooting the set temperature. Connects to the stirring hot plates with a DIN 12878 socket. Includes a 250 mm long × 3 mm diameter stainless steel temperature probe.
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)