주요 문서
Z557609
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped splash-guard adapter
capacity 250 mL, female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩284,606
₩284,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩284,606
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩284,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
설명
anti-climb
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping. Tapered sidewalls eliminate hold up common to round style adapters and permits continuous washing with condensed solvent.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)