주요 문서
Z556866
Sigma-Aldrich
Aldrich® thermometer extension Benchclamp
nickel plated (finish), pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩59,175
₩59,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩59,175
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩59,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
nickel plated (finish)
포장
pkg of 1 ea
길이
210 mm
턱 용량
6-12 mm
관련 카테고리
일반 설명
Nickel-plated finish is corrosion resistant. Knurled thumbscrew thightens jaw to hold objects firmly.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)