주요 문서
Z556173
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
extractor capacity 85 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩942,123
₩942,123
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩942,123
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩942,123
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추출기 용량
85 mL
플라스크 용량
250 mL
팀블 I.D. × 높이
33 mm × 80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Could you please provide the pore size of the Whatman extraction thimble?
    1 답변
    1. The available cellulose thimbles include standard thickness cellulose thimbles with a thickness of 10 um, double thickness cellulose thimbles with a thickness of 8 um, and glass fiber thimbles with a thickness of 0.8 um.
      도움이 되었습니까?
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
  1. San Jose, CA
    • 상품평 1
    • 투표 0
    별 5개 중 5개입니다.
    Soxhlet performs flawlessly
    I was able to complete plant extractions very easily and without any fear of the glass chipping or breaking.
    Google로 번역