주요 문서
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
설명
For 14 mm tubing
포장
pkg of 5 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
법적 정보
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)