주요 문서
Z531685
Sigma-Aldrich
Tubing Adapters with Torion Connection
O.D. 1/2 in., Straight, male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩240,048
₩240,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩240,048
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩240,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
male joint: ST/NS24/40
O.D.
1/2 in.
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The unique Torion connection ensures an airtight seal between tubing and reaction vessels when transferring air-sensitive materials.
5/16 in. O.D fits a #8 Torion, 1/2 in. O.D. fits a #14 Torion, and 3/16 in. O.D fits a #5 Torion.
  • Hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) is inserted through the threaded polypropylene bushing and PTFE-coated sealing ring of the adapter
  • Turn the bushing to make an airtight compression seal with the tubing
  • Use the optional solid-glass plug to make an airtight Torion seal when the transfer tubing is not in use
  • O.D. refers to the tubing outer diameter
법적 정보
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)