주요 문서
Z551260
IKA® Lab Disc magnetic stirrer
115V
동의어(들):
lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, US 2-pin plug
material
polyester plate
특징
CSA approved
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3907500
파라미터
15-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
높이 × 너비 × 깊이
12 mm × 114 mm × 161 mm
플레이트 직경
100 mm
색상
white
일반 설명
IKA® Lab Disc Stirrer
Ultra-flat compact magnetic stirrer, guaranteed with modern magnet coil technology. Wear-free drive with no moving parts. To ensure better mixing, the lab disc can reverse direction of rotation automatically every 30 seconds.
  • High IP protection class (IP 65)
  • Set-up plate and casing made from chemically resistant materials
  • Slip-proof, safe stand
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)