주요 문서
Z548812
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 65 mm × 28 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩295,568
₩295,568
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩295,568
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩295,568
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
스템 길이 × O.D.
65 mm × 28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Unique, closed-end glass funnel has 2 mm diameter holes in the stem permitting the gentle addition of solvents to chromatography columns without disturbing the silica gel/sand layer. The top of the funnel is 75 mm in diameter.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)